Merck
GF63686144
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
別名:
MO075140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 636-861-44
L ×直径
2 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)