フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 632-159-62
L
25 mm
外径
34.6 mm
壁厚
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |