Merck
GF63014712
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 200 m, 0.08 mm diameter, temper hard
別名:
AB245125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 630-147-12
L
200 m
直径
0.08 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF63014712-1EA4061821149831