フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 622-836-30
L ×壁厚
500 mm × 0.25 mm
500 mm × 0.28 mm
外径 × 内径
2.26 mm × 1.7 mm
2.5 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF62283630-1EA | 4061825437675 |
GF62283630-10EA | 4061829924232 |
GF62283630-20EA | 4061829975081 |
GF62283630-2EA | 4061829954819 |
GF62283630-5EA | 4061831005196 |