Key Documents
GF62217626
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
別名:
NI020550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 622-176-26
サイズ×厚み
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)