Merck
GF62188689
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 0.50mm thickness
別名:
W 180300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 621-886-89
サイズ×厚み
70 mm × 100 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)