Merck
GF61831997
黄銅合金、Cu63Zn37
100mm tube, 1.18mm outside diameter, 0.23mm wall thickness, 0.72mm inside diameter, as drawn
別名:
CU027170
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 618-319-97
L ×壁厚
100 mm × 0.23 mm
外径 × 内径
1.18 mm × 0.72 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)