Merck
GF61723526
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 3.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
別名:
CU086840
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
形状
spheres (grade 200)
品質
precision sphere
包装
1 ea of 100 pieces
メーカー/製品名
Goodfellow 617-235-26
直径
3.0 mm
sphericity
5.08 μm