Merck
GF61228290
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.05 m, temper as drawn
別名:
PD035160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 612-282-90
L
0.05 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)