アッセイ
≥95%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 609-627-88
L
10 m
直径
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF60962788-1EA | 4061821149671 |