About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 606-327-59
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.125 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF60632759-10EA:
GF60632759-20EA:
GF60632759-1EA:
GF60632759-5EA:
GF60632759-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF60632759-5EA | 4061821006851 |
GF60632759-10EA | 4061821006813 |
GF60632759-1EA | 4061821006820 |
GF60632759-20EA | 4061821006837 |
GF60632759-2EA | 4061821006844 |