Merck
GF59982733
Tungsten-rhenium alloy, W74Re26
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
別名:
W 125120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 599-827-33
L ×直径
0.5 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)