Merck
GF59913928
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, coil width 50 mm, length 2 m
別名:
FE830250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 599-139-28
L
2 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF59913928-1EA4061821159274