メーカー/製品名
Goodfellow 573-560-28
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF57356028-1EA | 4061825466064 |
GF57356028-2EA | 4061829954215 |
GF57356028-10EA | 4061829923891 |
GF57356028-20EA | 4061829974404 |
GF57356028-5EA | 4061829997663 |