Key Documents
GF57175971
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NI095830
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 571-759-71
絶縁体厚
0.007 mm
ワイヤL ×直径
50 m × 0.08 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)