安全性情報
GF57049117
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 20 g
別名:
SJ606300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 570-491-17
重量
20 g
公称顆粒サイズ
1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF57049117-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)