Merck
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
別名:
CU047925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 569-915-38
L
500 mm
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)