Merck
GF56148723
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm
別名:
ET301075
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 561-487-23
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.075 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)