Merck
GF55735027
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU045845
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 557-350-27
絶縁体厚
0.01 mm
ワイヤL ×直径
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)