フォーム
annealed (precipitation hardenable)
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 552-333-67
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.42 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF55233367-10EA | 4061829923617 |
GF55233367-1EA | 4061825464749 |
GF55233367-20EA | 4061829973933 |
GF55233367-2EA | 4061829953874 |
GF55233367-5EA | 4061831004502 |