Merck
GF55219484
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
175mm tube, 3.15mm outside diameter, 1.15mm wall thickness, 0.85mm inside diameter
別名:
W 187300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 552-194-84
L ×壁厚
175 mm × 1.15 mm
外径 × 内径
3.15 mm × 0.85 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)