フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 551-236-02
L
200 mm
直径
4.76 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF55123602-1EA | 4061821138521 |
GF55123602-5EA | 4061821138545 |
GF55123602-10EA | 4061821138514 |
GF55123602-2EA | 4061821138538 |