フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 539-297-27
L ×直径
100 mm × 25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF53929727-2EA | 4061829965402 |
GF53929727-1EA | 4061825463971 |
GF53929727-5EA | 4061831015652 |