フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 528-949-07
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF52894907-1EA | 4061825476254 |
GF52894907-2EA | 4061829965310 |
GF52894907-5EA | 4061831015560 |