Merck
GF52613658
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 50 m
別名:
AX155160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 526-136-58
L
50 m
直径
1.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)