Merck
GF51167875
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 20m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU065820
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 511-678-75
L
20 m
コンダクタ直径
0.1 mm
絶縁体厚
0.005 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)