フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 511-524-75
L
100 mm
外径
8.0 mm
壁厚
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF51152475-1EA | 4061821148285 |
GF51152475-2EA | 4061821148292 |
GF51152475-5EA | 4061821148308 |