Merck
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
別名:
FE228720
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
mesh
メーカー/製品名
Goodfellow 505-502-85
公称開口部
0.54 mm
サイズ
900 × 900 mm
厚さ
0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)