Key Documents
GF49675269
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 500 × 500 mm, clear
別名:
AC303076
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 496-752-69
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
0.76 mm
clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)