フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 492-991-60
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.15 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF49299160-10EA | 4061825025889 |
GF49299160-1EA | 4061825025896 |
GF49299160-20EA | 4061825025902 |
GF49299160-2EA | 4061825025919 |
GF49299160-5EA | 4061825025926 |