Merck
GF48716781
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, size 500 × 500 mm, polymer thickness 0.012mm
別名:
ES361621
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 487-167-81
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)