Merck
GF48652869
ルテニウム
powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
別名:
RU006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ru
CAS番号:
分子量:
101.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141739
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 486-528-69
抵抗性
7.1 μΩ-cm, 0°C
重量
2 g
部分最大サイズ
850 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
密度
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)