Merck
GF48573007
イッテルビウム
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
別名:
YB005111
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Yb
CAS番号:
分子量:
173.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141616
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 485-730-07
抵抗性
28 μΩ-cm, 20°C
L
50 mm
直径
1.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
密度
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI Key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3