フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 485-123-25
L ×壁厚
1000 mm × 0.5 mm
外径 × 内径
6.0 mm × 5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF48512325-1EA | 4061825473642 |
GF48512325-2EA | 4061829973254 |