フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 484-650-07
L ×壁厚
100 mm × 0.25 mm
外径 × 内径
1.76 mm × 1.26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF48465007-1EA | 4061825473611 |
GF48465007-10EA | 4061829930844 |
GF48465007-2EA | 4061829953003 |
GF48465007-5EA | 4061831003574 |