フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 473-376-55
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.25 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF47337655-10EA | 4061825034409 |
GF47337655-1EA | 4061825034416 |
GF47337655-2EA | 4061825034423 |
GF47337655-5EA | 4061825034430 |