フォーム
foil (disks - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 470-348-84
サイズ×厚み
6 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF47034884-50EA | 4061831025385 |
GF47034884-10EA | 4061829930523 |
GF47034884-20EA | 4061829983826 |