Merck
GF46411017
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 200mm x 22mm diameter
別名:
NJ107950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 464-110-17
L ×直径
200 mm × 22 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)