Merck
GF46333133
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU045820
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 463-331-33
絶縁体厚
0.005 mm
ワイヤL ×直径
100 m × 0.05 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)