Merck
GF45947133
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
500mm rod, 18mm diameter, as drawn
別名:
AL057960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 459-471-33
L ×直径
500 mm × 18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)