Merck
GF44923080
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 500 mm
別名:
CY267945
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 449-230-80
L
500 mm
直径
28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)