安全性情報
GF44799935
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
別名:
SI536020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥85%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 447-999-35
重量
100 g
部分最大サイズ
10 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF44799935-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF44799935-1EA4061821169624