Merck
GF44445124
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
別名:
AL077940
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 444-451-24
L
1000 mm
直径
3.18 mm