Merck
GF43430969
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
別名:
CU047925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 434-309-69
L
1000 mm
直径
10 mm