Merck
GF43407503
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
10m wire, 0.05mm diameter, hard
別名:
AL055130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 434-075-03
L ×直径
10 m × 0.05 mm