Merck
GF42951810
powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 2 g, purity 99.95%
別名:
AU006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
CAS番号:
分子量:
196.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.95%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 429-518-10
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
重量
2 g
平均粒径
<2 μm (FSSR)
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
GF42951810-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)