Merck
GF42202921
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 76 x 76mm, 3.5mm thickness, annealed
別名:
NJ270600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 422-029-21
サイズ×厚み
76 mm × 76 mm × 3.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)