Merck
GF41235443
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
1000mm rod, 25mm diameter
別名:
CY267940
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 412-354-43
L ×直径
1000 m × 25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)