安全性情報
GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
別名:
W 145351
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 412-063-28
L
5 m
直径
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF41206328-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF41206328-1EA4061821147424