Merck
GF41005718
ニオブ
powder, max. particle size 74 micron, weight 200 g, purity 99.85%
別名:
コロンビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nb
CAS番号:
分子量:
92.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.85%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 410-057-18
抵抗性
13-16 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
部分最大サイズ
74 μm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI Key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
GF41005718-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)